Merck
Passer à
A236
AB-MECA
solid
Synonyme(s) :
N6-(4-Aminobenzyl)-9-[5-(methylcarbonyl)-β-D-ribofuranosyl]adenine, N6-(4-Aminobenzyl)-N-methylcarboxamidoadenosine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
157,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H21N7O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.40
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Form:
solid
157,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
solid
color
off-white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.3 mg/mL, ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL, dilute aqueous base: 3.5 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4ccc(N)cc4)ncnc23
InChI
1S/C18H21N7O4/c1-20-17(28)14-12(26)13(27)18(29-14)25-8-24-11-15(22-7-23-16(11)25)21-6-9-2-4-10(19)5-3-9/h2-5,7-8,12-14,18,26-27H,6,19H2,1H3,(H,20,28)(H,21,22,23)/t12-,13+,14-,18+/m0/s1
InChI key
LDYMCRRFCMRFKB-MOROJQBDSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
High affinity A3 adenosine receptor agonist.
Legal Information
Sold under license from the National Institutes of Health.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
P4532T9778U104
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.3 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL, H2O: insoluble, dilute aqueous base: 3.5 mg/mL, ethanol: 1 mg/mL
solubility
H2O: slightly soluble 0.3 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4°C.), 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.6 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4°C.)
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 4.3 mg/mL, ethanol: 5.6 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: <0.8 mg/mL, DMSO: >6.5 mg/mL, ethanol: <8 mg/mL (warm), H2O: insoluble
color
off-white
color
white
color
white
color
-
Gene Information
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Gene Information
human ... ADORA1(134)
Gene Information
human ... CHRM3(1131), CHRM4(1132)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe