M2137
N-Methyl-DL-aspartic acid
Synonyme(s) :
(±)-2-(Methylamino)succinic acid, NMA
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Chaîne SMILES
CNC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-6-3(5(9)10)2-4(7)8/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
HOKKHZGPKSLGJE-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable