M1809
MRS 1523
>98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Propyl-6-ethyl-5-[(ethylthio)carbonyl]-2 phenyl-4-propyl-3-pyridine carboxylate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
>98% (HPLC)
Forme
oil
Couleur
colorless to light brown
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCOC(=O)c1c(CCC)c(C(=O)SCC)c(CC)nc1-c2ccccc2
InChI
1S/C23H29NO3S/c1-5-12-17-19(23(26)28-8-4)18(7-3)24-21(16-13-10-9-11-14-16)20(17)22(25)27-15-6-2/h9-11,13-14H,5-8,12,15H2,1-4H3
Clé InChI
UUSHFEVEROROSP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves