Merck
Passer à
M1692
MRS 1845
≥95% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
N-Propargylnitrendipene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
175,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H22N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
175,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: soluble ≥10 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C1=C(C)N(CC#C)C(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C21H22N2O6/c1-6-11-22-13(3)17(20(24)28-5)19(18(14(22)4)21(25)29-7-2)15-9-8-10-16(12-15)23(26)27/h1,8-10,12,19H,7,11H2,2-5H3
InChI key
BITHABUTZRAUGT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Store-operated calcium (SOC) channel inhibitor.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
G0544P0618G7048
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble ≥10 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble
solubility
DMSO: soluble >5 mg/mL at 60 °C
solubility
H2O: soluble ~10 mg/mL at 60 °C (Sonicate), DMSO: soluble 12 mg/mL
solubility
acetonitrile: water: ~1 mg/mL (60/40)
color
yellow
color
white
color
light brown
color
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe