Merck
Toutes les photos(6)
Documents
TRANSRTRO
Roche
Transcriptase inverse Transcriptor
About This Item
Code UNSPSC :
41106313
Nomenclature NACRES :
NA.21
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Utilisation
sufficient for 25 reactions
sufficient for 50 reactions
sufficient for 500 reactions
Activité spécifique
0.05 U/mg
Caractéristiques
dNTPs included: no
hotstart: no
Fabricant/nom de marque
Roche
Conditionnement
pkg of 200 reactions (03531287001)
pkg of 25 reactions (03531317001)
pkg of 50 reactions (03531295001)
Technique(s)
RT-PCR: suitable
RT-qPCR: suitable
Couleur
colorless
pH
7.2
Solubilité
water: miscible
Adéquation
suitable for molecular biology
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
Méthode de détection
probe-based
Activité étrangère
DNase activity, none detected
Nicking activity, none detected
RNase activity, none detected
Température de stockage
−20°C (−15°C to −25°C)
Description générale
La transcriptase inverse (RT) est une enzyme clé dans les rétrovirus tels que le virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1). La RT du VIH-1 est constituée de deux sous-unités de 66 kDa et 51 kDa (p66 et p5l). Un rétrovirus endogène humain de la famille des HERV-K code une enzyme transcriptase inverse (RT).
Transcriptase inverse recombinante pour la transcription fiable de fragments d'ARN mesurant jusqu'à 14 kb utilisée en RT-PCR en une étape sur des thermocycleurs et des appareils de PCR en temps réel.
Application
La transcriptase inverse Transcriptor est conçue pour transcrire de l'ARN (ARNm, ARN total, ARN viral et ARN transcrit in vitro) de diverses sources à l'aide de thermocycleurs et d'appareils de PCR en temps réel (appareils LightCycler®, par exemple) pour les besoins suivants :
  • synthèse du premier brin d'ADNc utilisable dans des réactions d'amplification ultérieures
  • RT-PCR de matrices d'ARN riches en GC
  • marquage à la Cy3, à la Cy5, à la DIG, à la biotine et à l'aminoallyle durant la synthèse d'ADNc
  • restauration et clonage des extrémités 5′ et 3′ de l'ARNm par RACE
  • création de banques d'ADNc contenant de longues séquences d'insertion
  • séquençage de l'ADN par la méthode de Sanger
  • séquençage de l'ARN
  • marquage de l'extrémité 3′ de fragments d'ADN
  • production de sondes simple brin pour empreintes génomiques
  • transcription inverse de l'ARN de la protéine E6 du papillomavirus humain, de tissu cortical et striatal, de biopsies musculaires d'échantillons de dystrophie musculaire pseudohypertrophique de Becker et de la structure tige-boucle de micro-ARN d'ovocytes et de cellules endothéliales microvasculaires de cerveau humain (hCMVEC)
Actions biochimiques/physiologiques
La transcriptase inverse du virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (RT VIH-1) est essentielle à la conversion catalytique d'un ADN viral simple brin en un ADN linéaire double brin capable de s'intégrer dans les chromosomes de la cellule hôte.
Caractéristiques et avantages
  • Haute sensibilité dans la RT-PCR en deux étapes
La transcriptase inverse Transcriptor s'utilise dans des thermocycleurs et des appareils de PCR en temps réel classiques tels que les appareils LightCycler®.
  • Plus grand nombre de transcrits complets (jusqu'à 14 kb)
Vous pouvez créer des banques d'ADNc contenant de longues séquences d'insertion.
  • Transcription inverse de matrices difficiles
L'enzyme est active à haute température, ce qui permet de dénaturer la structure secondaire de l'ARN (matrices d'ARN riche en GC, par exemple) tout en bénéficiant de conditions réactionnelles optimales.
  • Bon marquage de l'ADNc
Des nucléotides marqués à la cyanine 3 (Cy3), à la cyanine 5 (Cy5), à la digoxigénine (DIG), à la biotine ou à l'aminoallyle sont incorporés durant la synthèse de l'ADNc.
Composants
  • Transcriptase inverse Transcriptor dans un tampon de conservation
  • Tampon de RT Transcriptor, concentré 5×
Qualité
La fonction de chaque lot de transcriptase inverse Transcriptor est systématiquement contrôlée par RT-PCR :
  • avec un thermocycleur classique pour détecter un fragment de 10 kb du gène de la dystrophine humaine, en utilisant comme matériel de départ de l'ARN total de muscle squelettique humain ;
  • avec l'appareil LightCycler® pour détecter 5 × 102 à 5 × 106 copies d'ARN de PBGD humaine transcrit in vitro. Les résultats sont définis par une intensité de fluorescence et des points d'intersection fixes.
Notes préparatoires
Activité volumique : 20 U/μl
Transcription d'ARN cibles longs, rares ou difficiles
La transcriptase inverse Transcriptor est recommandée pour la RT-PCR des cibles suivantes :
  • cibles longues, parce qu'elle est capable de transcrire des matrices d'ARN mesurant jusqu'à 14 kb ;
  • cibles rares, en raison de sa haute sensibilité ;
  • cibles riches en GC, car elle peut être utilisée à haute température (jusqu'à +65 °C) pour éliminer les problèmes liés aux structures secondaires très élaborées.
Marquage dans de nombreuses applications
La transcriptase inverse Transcriptor est également recommandée pour la préparation d'ADNc marqué puisqu'elle fonctionne avec une grande diversité de nucléotides modifiés (dont les dNTP marqués à la Cy3, à la Cy5, à la DIG, à la biotine ou à l'aminoallyle).
Conditions de réaction
La RT Transcriptor fonctionne avec des matrices d'ARNsb et d'ADNsb et nécessite une amorce pour la transcription.
Stockage et stabilité
Éviter les congélations et décongélations répétées.
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
LightCycler is a registered trademark of Roche
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Pietro Spitali et al.
Journal of cachexia, sarcopenia and muscle, 9(4), 715-726 (2018-04-24)
Analysis of muscle biopsies allowed to characterize the pathophysiological changes of Duchenne and Becker muscular dystrophies (D/BMD) leading to the clinical phenotype. Muscle tissue is often investigated during interventional dose finding studies to show in situ proof of concept and
Expression profiles and function analysis of microRNAs in postovulatory aging mouse oocytes
Wang TY, et al.
Aging, 9, 1186-1186 (2017)
Valdimara C Vieira et al.
mBio, 5(6) (2014-12-30)
Several recent studies have converged upon the innate immune DNA cytosine deaminase APOBEC3B (A3B) as a significant source of genomic uracil lesions and mutagenesis in multiple human cancers, including those of the breast, head/neck, cervix, bladder, lung, ovary, and other
Identification of an active reverse transcriptase enzyme encoded by a human endogenous HERV-K retrovirus.
Berkhout B, et al.
Journal of Virology, 73(3), 2365-2375 (1999)
Tracking disease progression non-invasively in Duchenne and Becker muscular dystrophies
Spitali P, et al.
Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, 9, 715-726 (2018)
Contenu apparenté
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.
La RT-qPCR, ou PCR quantitative après transcription inverse, combine les effets de la transcription inverse et de la PCR quantitative, ou PCR en temps réel, pour amplifier et détecter des cibles spécifiques. La RT-qPCR trouve de multiples applications, notamment dans la quantification du niveau d'expression génique, la validation de l'interférence par ARN ou la détection d'agents pathogènes comme les virus.