M1255
Calcein Blue
Powder
Synonyme(s) :
4-Methylumbelliferone-8-methyliminodiacetic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
Calcein Blue, fluorescent dye
Forme
powder
Couleur
white to light yellow
Solubilité
1 M NaOH: 50 mg/mL
Fluorescence
λex 322 nm; λem 445 nm in methanol
Adéquation
suitable for indicator for EDTA titration
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC1=CC(=O)Oc2c(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c(O)ccc12
InChI
1S/C15H15NO7/c1-8-4-14(22)23-15-9(8)2-3-11(17)10(15)5-16(6-12(18)19)7-13(20)21/h2-4,17H,5-7H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
Clé InChI
RJPSHDMGSVVHFA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.