M1014
Methyl 3-amino-3-deoxy-α-D-mannopyranoside hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.COC1OC(CO)C(O)C(N)C1O
InChI
1S/C7H15NO5.ClH/c1-12-7-6(11)4(8)5(10)3(2-9)13-7;/h3-7,9-11H,2,8H2,1H3;1H
Clé InChI
UMFRURBOSLCTIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable