Principaux documents
M062200
Sigma-Aldrich
Amino-ON CPG
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
0.25 G
3,40 €
1 G
3,40 €
3,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
0.25 G
3,40 €
1 G
3,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NA.51
3,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Gamme de produits
Proligo Reagents
Dimension de pores
1000 Å
Température de stockage
−20°C
Informations légales
This product and it use is covered under US Patent Number 7,329,515
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable