M0321
MDM2 human
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution, ≥75% (SDS-PAGE)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Description
contains an N-terminal GST tag
Pureté
≥75% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
~84 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... MDM2(4193)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable