Principaux documents
M023080
Sigma-Aldrich
TFA-Hexylaminolinker Phosphoramidite
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Synonyme(s) :
TFA-Hexylaminolinker Amidite
0.25 G
151,00 €
151,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.25 G
151,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H31F3N3O3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.51
151,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Type
for DNA synthesis
Niveau de qualité
Gamme de produits
Proligo Reagents
Essai
≥98% (31P-NMR)
Masse volumique apparente
1.095 g/mL
Adéquation
conforms to structure for H-NMR (Identity)
Compatibilité
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES 
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)C(F)(F)F)OCCC#N
InChI
1S/C17H31F3N3O3P/c1-14(2)23(15(3)4)27(26-13-9-10-21)25-12-8-6-5-7-11-22-16(24)17(18,19)20/h14-15H,5-9,11-13H2,1-4H3,(H,22,24)
Clé InChI
SMMKTKILBQHSFL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable