L9234
LB Broth (Lennox)
Liquid microbial growth medium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
Stérilité
sterile; 0.2 μm filtered
Forme
liquid
Adéquation
suitable for nonselective for Escherichia coli and Coliforms
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- Filter-sterilized, ready-to-use format
- Convenient package size
- Standard formulation
Composants
5.0 g/L Yeast Extract
5.0 g/L NaCl
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Initiating a Starter Culture