L7393
Leu-Leu methyl ester hydrobromide
≥97% (TLC)
Synonyme(s) :
LLME, HBr, Leu-Leu-Ome, HBr
334,00 €
About This Item
334,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Leu-Leu methyl ester hydrobromide, ≥97% (TLC)
Essai
≥97% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Br.COC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(N)CC(C)C
InChI
1S/C13H26N2O3.BrH/c1-8(2)6-10(14)12(16)15-11(7-9(3)4)13(17)18-5;/h8-11H,6-7,14H2,1-5H3,(H,15,16);1H
Clé InChI
QIPBCIHWFATZOF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- VCP maintains lysosomal homeostasis and TFEB activity in differentiated skeletal muscle.: The article discusses the maintenance of lysosomal function and transcription factor activity in muscle cells, which may be influenced by small molecular agents like Leu-Leu methyl ester hydrobromide that affect cellular processes (Arhzaouy et al., 2019).
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable