L6795
LY311727
≥98% (HPLC), powder
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥15 mg/mL
Auteur
Eli Lilly
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCc1c(CC(N)=O)c2cc(OCCCP(O)(O)=O)ccc2n1Cc3ccccc3
InChI
1S/C22H27N2O5P/c1-2-20-19(14-22(23)25)18-13-17(29-11-6-12-30(26,27)28)9-10-21(18)24(20)15-16-7-4-3-5-8-16/h3-5,7-10,13H,2,6,11-12,14-15H2,1H3,(H2,23,25)(H2,26,27,28)
Clé InChI
OPWQYOUZRHDKBR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Phospholipase A2 (PLA2) enzymes hydrolyze glycerophospholipids, yielding arachidonic acid; inhibition targets eicosanoid biosynthesis.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research