L6010
α-Lactalbumin from bovine milk
Type III, calcium depleted, ≥85% (PAGE), lyophilized powder
Synonyme(s) :
Bos d 4, Lactose synthase B protein, alpha-lactalbumin
204,00 €
About This Item
204,00 €
Produits recommandés
Source biologique
bovine milk
Type
Type III
Essai
≥85% (PAGE)
Forme
lyophilized powder
Qualité
calcium depleted
Poids mol.
14,178 Da by calculation
Concentration
≥85 % protein
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Impuretés
cation traces, tested
Solubilité
H2O: soluble 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Traces de cations
Ca: ≤0.3 mol/mol
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
cow ... LALBA(281894)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable