L5155
Latex beads, carboxylate-modified polystyrene, fluorescent yellow-green
aqueous suspension, 0.03 μm mean particle size
Synonyme(s) :
Fluorescent latex beads
About This Item
Produits recommandés
Forme
aqueous suspension
Composition
Solids, 2.5%
Technique(s)
cell based assay: suitable
Taille moyenne des particules
0.03 μm
Fluorescence
λex ~470 nm; λem ~505 nm
Application(s)
cell analysis
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable