L3030
Latex beads, carboxylate-modified polystyrene, fluorescent red
aqueous suspension, 2.0 μm mean particle size
Synonyme(s) :
Fluorescent latex beads
About This Item
Produits recommandés
Forme
aqueous suspension
Contient
0.1% NaN3
Composition
Solids, 2.5%
Technique(s)
cell based assay: suitable
Taille moyenne des particules
2.0 μm
Fluorescence
λex ~575 nm; λem ~610 nm
Application(s)
cell analysis
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable