L5146
Lipid Mixture (1000×)
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for insect cell culture
Synonyme(s) :
Lipid Mixture for cell culture
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile-filtered
Gamme de produits
BioReagent
Forme
liquid
Composition
cholesterol, 4.5 g/L
cod liver oil fatty acids (methyl esters), 10 g/L
polyoxyethylenesorbitan monooleate, 25 g/L
D-α-tocopherol acetate, 2.0 g/L
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14.0 °C - closed cup