L4170
LDN-57444
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(O-acetyloxime), 5-chloro-1-[(2,5-dichlorophenyl)methyl]-1H-Indole-2,3-dione, C30, LDN 57444
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
protect from light
Solubilité
DMSO: 16 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)O\N=C1/C(=O)N(Cc2cc(Cl)ccc2Cl)c3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C17H11Cl3N2O3/c1-9(23)25-21-16-13-7-12(19)3-5-15(13)22(17(16)24)8-10-6-11(18)2-4-14(10)20/h2-7H,8H2,1H3/b21-16-
Clé InChI
OPQRFPHLZZPCCH-PGMHBOJBSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable