L3502
D-Leu-Gly
About This Item
Produits recommandés
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)C[C@@H](N)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O3/c1-5(2)3-6(9)8(13)10-4-7(11)12/h5-6H,3-4,9H2,1-2H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m1/s1
Clé InChI
LESXFEZIFXFIQR-ZCFIWIBFSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable