Principaux documents
L3131
Sigma-Aldrich
DL-Lauroylcarnitine chloride
About This Item
Formule linéaire :
C19H38NO4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.CCCCCCCCCCCC(=O)OC(CC(O)=O)C[N](C)(C)C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable