Principaux documents
L3040
Sigma-Aldrich
L-765,314 hydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
(2S)-4-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-2-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]-1-piperazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H34N6O5 · xH2O
Poids moléculaire :
522.60 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 14 mg/mL
Auteur
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
Chaîne SMILES 
O.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN([C@@H](C3)C(=O)NC(C)(C)C)C(=O)OCc4ccccc4
InChI
1S/C27H34N6O5.H2O/c1-27(2,3)31-24(34)20-15-32(11-12-33(20)26(35)38-16-17-9-7-6-8-10-17)25-29-19-14-22(37-5)21(36-4)13-18(19)23(28)30-25;/h6-10,13-14,20H,11-12,15-16H2,1-5H3,(H,31,34)(H2,28,29,30);1H2/t20-;/m0./s1
Clé InChI
KQHMFDHSRXAELV-BDQAORGHSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Potent and selective α1B-adrenoceptor antagonist.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the α1-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable