Merck
Toutes les photos(5)
Documents
L2250
Sigma-Aldrich
L-lactate de lithium
≥98% (titration)
Synonyme(s) :
Acide L-lactique lithium salt, Acide (S)-2-hydroxypropionique lithium salt, Sel de lithium de l’acide sarcolactique
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H5LiO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.01
Numéro Beilstein :
6127244
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥98% (titration)
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
<2% water (Karl Fischer)
Couleur
white
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Traces de cations
Li: 5.26-9.30% (anhydrous)
Application(s)
food and beverages
hematology
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Li+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Li/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
Clé InChI
GKQWYZBANWAFMQ-DKWTVANSSA-M
Description générale
Le L-lactate de lithium, aussi appelé sel de lithium de l'acide sarcolactique ou (S)-2-hydroxypropanoate de lithium, est le sel de lithium de l'acide L-lactique, l'isomère optiquement actif de l'acide lactique caractérisé par une conformation stéréochimique (S). L'acide L-lactique est produit naturellement par les animaux par fermentation du pyruvate par la lactate déshydrogénase au cours du métabolisme normal et lors d'exercice physique. Ce composé est un élément crucial de la fermentation lactique opérée par les bactéries lactiques, processus au cours duquel les sucres sont convertis en acide lactique. Chez l'être humain, l'acide lactique et sa base conjuguée sont essentiels à divers processus biologiques, allant du développement prénatal à la maintenance du fluide extracellulaire entourant les neurones.
De récents travaux de recherche indiquent que le L-lactate de lithium a un effet de régulation de l'humeur, en particulier chez les individus souffrant de troubles bipolaires. Cet effet serait dû à l'influence du L-lactate de lithium sur la voie du phosphatidylinositol (PI) et l'inhibition de l'activité de la glycogène synthase kinase-3 (GSK-3). Au-delà des troubles bipolaires, des études en cours explorent les applications potentielles du L-lactate de lithium dans les pathologies neuropsychiatriques, notamment des études portant sur la dépression, l'anxiété et la schizophrénie, et montrent l'importance de ce composé dans la recherche en métabolomique et en biochimie.
Application
Le L-lactate de lithium a servi d'étalon :
  • pour quantifier l'acide lactique par des méthodes analytiques.
  • pour quantifier l'acide lactique par chromatographie liquide haute performance.
  • dans un dosage de l'acide L-lactique.
Le L-lactate de lithium est un composé polyvalent utilisé dans la recherche en métabolomique et en biochimie.
Caractéristiques et avantages
  • Produit idéal pour la recherche en métabolomique, en biochimie et en biologie cellulaire.
  • Produit polyvalent et pouvant s'adapter à un large éventail d'applications de laboratoire et de recherche.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de monosaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
G Díaz-Ruiz et al.
Applied and environmental microbiology, 69(8), 4367-4374 (2003-08-07)
Pozol is an acid beverage obtained from the natural fermentation of nixtamal (heat- and alkali-treated maize) dough. The concentration of mono- and disaccharides from maize is reduced during nixtamalization, so that starch is the main carbohydrate available for lactic acid
Nicolas Lebouvier et al.
Marine drugs, 7(4), 640-653 (2010-01-26)
As part of our search for new antimalarial drugs in South Pacific marine sponges, we have looked for inhibitors of Pfnek-1, a specific protein kinase of Plasmodium falciparum. On the basis of promising activity in a preliminary screening, the ethanolic
Chia-Yu Lin et al.
PloS one, 15(10), e0241053-e0241053 (2020-10-27)
The relationship between methylglyoxal (MGO) and D-lactate during saikosaponin C (SSC) treatment of mice with accelerated nephrotoxic serum (NTS) nephritis was investigated. NTS nephritis was induced by administration of anti-basement membrane antibodies to C57BL/6 mice and three dosages of SSC
Akram Abouie Mehrizi et al.
Medical microbiology and immunology, 207(2), 151-166 (2018-02-06)
Malaria vaccine development has been confronted with various challenges such as poor immunogenicity of malaria vaccine candidate antigens, which is considered as the main challenge. However, this problem can be managed using appropriate formulations of antigens and adjuvants. Poly(I:C) is
Mathias Busch et al.
Environmental research, 193, 110536-110536 (2020-12-01)
The continuous degradation of plastic waste in the environment leads to the generation of micro- and nanoplastic fragments and particles. Due to the ubiquitous presence of plastic particles in natural habitats as well as in food, beverages and tap water
Protocoles
Rapid analysis of DL-lactic acid in vegan yogurt using the Reflectoquant® Lactic Acid Test, and enzymatic reaction with Lactate Dehydrogenase (LDH).
Quick and accurate analysis of D- and L-lactic acid in dairy products using Reflectoquant® Lactic Acid Test upon reaction with lactate dehydrogenase (LDH).