| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
2500 units | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 564,00 € |
5000 units | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 040,00 € |
A propos de cet article
564,00 €
form
ammonium sulfate suspension
Quality Segment
specific activity
≥250 units/mg protein (biuret)
foreign activity
Malic dehydrogenase <0.5% of base activity
storage temp.
2-8°C
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥250 units/mg protein (biuret) | specific activity 150-500 units/mg protein | specific activity ≥60 units/mg protein | specific activity ≥500 units/mg protein |
| form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form ammonium sulfate suspension |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| foreign activity Malic dehydrogenase <0.5% of base activity | foreign activity Malic dehydrogenase <0.5% of base activity | foreign activity - | foreign activity pyruvate kinase ≤0.03% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Lactic Dehydrogenase from Lactobacillus leichmannii
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
7783-20-2