Changer de vue
| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 319,00 € | |
| 1 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 586,00 € 498,10 € |
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H27N2OCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.85
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Storage condition:
protect from light
319,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Lidocaine N-ethyl chloride,
storage condition
protect from light
Quality Segment
solubility
H2O: soluble
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C16H26N2O.ClH/c1-6-18(7-2,8-3)12-15(19)17-16-13(4)10-9-11-14(16)5;/h9-11H,6-8,12H2,1-5H3;1H
InChI key
LLPPOMUAOGMYQI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lidocaine N-ethyl chloride is an intracellular voltage-gated sodium channel blocker.
Other Notes
Stable at room temperature lyophilized. In solution, store at 4 °C for up to two weeks. Store solutions at -20 °C for up to six months.
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp |
| storage condition protect from light | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: soluble | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 1 g/mL, ethanol: 20 mg/mL | solubility DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| L1663-500MG | 04061832574783 |
| L1663-1G | 04061826226247 |