K3625
DL-Kynurenine sulfate salt
crystalline
Synonyme(s) :
DL-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Forme
crystalline
Couleur
light yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.NC(CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3.H2O4S/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15;1-5(2,3)4/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15);(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
KAXRWMOLNJZCEW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable