K1001
β-Estradiol-6-one
Synonyme(s) :
1,3,5-Estratriene-3,17β-diol-6-one, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-6-one, 6-Ketoestradiol
1 360,00 €
About This Item
1 360,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥98.00% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
chloroform: methanol (1:1): 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-12-11-3-2-10(19)8-14(11)16(20)9-13(12)15(18)4-5-17(18)21/h2-3,8,12-13,15,17,19,21H,4-7,9H2,1H3/t12-,13-,15+,17+,18+/m1/s1
Clé InChI
ZHTDDOWJIRXOMA-YVEZLPLXSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable