I6505
Diethylaminoethyl–Sephacel®
aqueous ethanol suspension, 40-160 μm (wet), exclusion limit ~1,000,000 Da
Synonyme(s) :
DEAE-Sephacel®
About This Item
Produits recommandés
Forme
aqueous ethanol suspension
Technique(s)
activity assay: suitable
Taille des particules
40-160 μm (wet)
Dimension de pores
~1,000,000 Da exclusion limit
pH
2—12
Capacité
100-140 μeq/mL, gel
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)O[C@H]2CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
Clé InChI
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Description générale
Application
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
129.2 °F
Point d'éclair (°C)
54 °C