I5528
Interferon-Inducible T Cell α Chemoattractant human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
β-R1, H174, I-TAC, SCYB9B
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥97% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
10-20 ng/mL ED50
Poids mol.
8.3 kDa
Conditionnement
pkg of 25 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1ng/mg
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CXCL11(6373)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable