I3650
Interleukin-4 from rat
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture, ≥97% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
rIL-4, IL-4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥97% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
predicted mol wt 13.5 kDa
Conditionnement
pkg of 5 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... Il4(287287)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable