Principaux documents
I2909
Sigma-Aldrich
Indoramin hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
N-[1-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-4-piperidinyl] benzamide hydrochloride
10 MG
155,00 €
50 MG
451,00 €
155,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 MG
155,00 €
50 MG
451,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H26ClN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.91
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
155,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: ~24 mg/mL
H2O: insoluble
Auteur
Wyeth
Chaîne SMILES 
[Cl].O=C(NC1CCN(CC1)CCc2c[nH]c3ccccc23)c4ccccc4
InChI
1S/C22H25N3O.Cl/c26-22(17-6-2-1-3-7-17)24-19-11-14-25(15-12-19)13-10-18-16-23-21-9-5-4-8-20(18)21;/h1-9,16,19,23H,10-15H2,(H,24,26);
Clé InChI
NZEVFUHXTSASST-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
α1-adrenoceptor antagonist.
Caractéristiques et avantages
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable