I138
1,5-Isoquinolinediol
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
1,5-Dihydroxyisoquinoline, 5-Hydroxy-1(2H)-isoquinolinone, DiQ
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Pf
279-281 °C
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1cccc2c(O)nccc12
InChI
1S/C9H7NO2/c11-8-3-1-2-7-6(8)4-5-10-9(7)12/h1-5,11H,(H,10,12)
Clé InChI
LFUJIPVWTMGYDG-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3