HT90432
Safranin O solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Durée de conservation
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
0.6%
pH
8.5
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Application
Composants
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
100.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)