HT90132
Crystal Violet Solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Durée de conservation
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
2.3%
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
4.6
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Application
Composants
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
100.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37.8 °C - closed cup