Principaux documents
HT40232
Sigma-Aldrich
Papanicolaou Stain, Modified EA 65
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116121
Nomenclature NACRES :
NA.47
Le produit HT40232 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Forme
solution
Niveau de qualité
Durée de conservation
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Application
Papanicolaou stain imparts a characteristic range of coloration to exfoliative cells of vaginal, cervical, prostatic and other body secretions, allowing critical examination of nuclei and cytoplasmic components.
Implications diagnostiques
For routine diagnostic cytology to aid in the identification and classification of exfoliative cells.
Autres remarques
Eosin Y (certified), 0.25% w/v,fast green FCF (certified), 0.004% w/v, and phosphotungstic acid, 0.4% w/v, in denatured alcohol with stabilizer
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Contenu apparenté
Brève information sur le domaine de la cytologie, son rôle dans le cytodiagnostic et l'utilisation de colorants standards et spéciaux pour l'analyse au microscope afin de détecter des anomalies cellulaires.
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.
Questions
  1. I want to perform conjunctival impression cytology, is Papanicolaou Stain Modified EA 65 appropriate if I want to fix and stain specimens with a combination of periodic acid-Schiff (PAS) and Gill’s modified Papanicolaou stains?
    1 answer
    1. This product has not been tested for its suitability in dual staining. When using the PAP Modified EA65 stain, the slides are also routinely stained with Gill's hematoxylin and OG-6. Using just the Papanicolaou Stain Modified EA 65 with a PAS stain would be considered "off-label" use by the FDA, as the PAP stain reagents are approved by the Food and Drug Administration for use in performing a standard PAP stain procedure.
      This application will need to be validated and properly documented for staining clinical specimens by the end-user.