Principaux documents
HS5360A
Benchtop Counter
1 EACH
383,00 €
383,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
383,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
383,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS5360A
Description générale
The Mechanical Benchtop Counter is perfect for blood cell (label included), bacterial colonies or other repetitive counting.
Caractéristiques et avantages
  • 6-Key Benchtop Counter (each key records up to 999)
  • Total window keeps track of total number of strokes made on all other keys; bell rings when total reaches 100
  • Blood Cell Key labels included