HS2860P
TrueNorth® Cardboard Storage Box Partition
Holds 16 x 50 mL tubes, pk of 10
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cardboard
Caractéristiques
Holds 16 x 50 mL tubes
Conditionnement
pk of 10
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS2860P
Diam. des puits
35 mm
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- low cost way to organize your tubes
- ecomonical cardboard racks are disposable
- write-on surface for descriptions or self numbering system
- partitions supplied flat - packed for space-saving storage
- partitions available in two sizes