Principaux documents
HS2860M
TrueNorth® Cardboard Storage Box
Box only (without partitions), Holds 15 and 50 mL tubes, pk of 10
Synonyme(s) :
Storage Box
10 EA
69,60 €
69,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
69,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41123300
Nomenclature NACRES :
NB.22
69,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
cardboard
Caractéristiques
Holds 15 and 50 mL tubes
Conditionnement
pk of 10
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS2860M
L × l × H
14.5 × 14.5 × 12.2 cm
Taille
145x145x122 mm
Caractéristiques et avantages
  • low cost way to organize your tubes
  • ecomonical cardboard racks are disposable
  • write-on surface for descriptions or self numbering system
  • partitions supplied flat - packed for space-saving storage
  • partitions available in two sizes
Informations légales
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1