Principaux documents
HS23458
Glove Box Holder
Holds 3 boxes, epoxy-coated (steel wire)
Synonyme(s) :
glove dispenser
1 EACH
52,60 €
52,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
52,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
52,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
epoxy-coated (steel wire)
Caractéristiques
Holds 3 boxes
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS23458
L × H × P
250 × 454 × 108 mm
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
  • Keeps gloves organized and ready for immediate use
  • Free up benchtop space by mounting holders on the wall for convenient glove dispensing.
  • All holders fit most of the box brands
  • Comes with mounting screws
  • Epoxy-coated steel wire racks are an economical solution.
Les clients ont également consulté
Questions
  1. El dispensador HS23458 se puede colocar horizontal?
    1 answer
    1. Yes, the product may be mounted horizontally; only one side has an opening.