Principaux documents
HS1423B
Weigh Boat
Medium, square black polystyrene, pk of 500 ea
Synonyme(s) :
weigh boat, weigh dish, weighing dish, weighing pan
500 EA
58,20 €
58,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EA
58,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.35
58,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
square black polystyrene
Taille
medium
Conditionnement
pk of 500 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS1423B
L × l × H
(85 mm) × 84 mm × 24 mm
Couleur
black
Description générale
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
Caractéristiques et avantages
  • biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • temperature range -10 to 70C
  • disposable
  • shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
  • rounded corners simplify transfer