Principaux documents
HS1420CC
Weigh Boat
Weigh Boat
Large, square white polystyrene, Anti-Static, pack of 500 ea
Synonyme(s) :
weigh boat, weigh dish, weighing dish, weighing pan
500 EA
111,00 €
111,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EA
111,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.71
111,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
square white polystyrene
Taille
large
Caractéristiques
Anti-Static
Conditionnement
pack of 500 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS1420CC
L × l × H
140 mm × 140 mm × 22 mm
Couleur
white
Description générale
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
Caractéristiques et avantages
  • biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • temperature range -10 to 70C
  • disposable
  • shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
  • rounded corners simplify transfer
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review