Principaux documents
HS100011
Sprout® Mini-Centrifuge Rotor
to hold, 6 x 1.5 / 2 mL tubes
1 EACH
64,80 €
64,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
64,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.11
64,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
Sprout Mini Centrifuge models 120610, 120611, HS120301, HS120395, HS120396
Caractéristiques
to hold 6 x 1.5 / 2 mL tubes
Conditionnement
case of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS100011
Paramètres
6000 rpm speed ((Fully loaded))
Description générale
Sprout Mini-Centrifuge Rotor SnapSpin 6 x 1.5/2mL Tube, Black
Informations légales
Sprout is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC