H9629
Heptane
≥99% (capillary GC)
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
≥99% (capillary GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
433 °F
Limite d'explosivité
7 %
Indice de réfraction
n20/D 1.387 (lit.)
Point d'ébullition
98 °C (lit.)
Pf
−91 °C (lit.)
Densité
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup