H8653
(±)-7-Hydroxy-2-(di-n-propylamino)tetralin hydrobromide
Synonyme(s) :
(±)-2-Dipropylamino-7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene hydrobromide, (±)-7-Hydroxy-DPAT hydrobromide, (±)-7-OH-DPAT hydrobromide
114,00 €
About This Item
114,00 €
Produits recommandés
Solubilité
H2O: >15 mg/mL
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Br.CCCN(CCC)C1CCc2ccc(O)cc2C1
InChI
1S/C16H25NO.BrH/c1-3-9-17(10-4-2)15-7-5-13-6-8-16(18)12-14(13)11-15;/h6,8,12,15,18H,3-5,7,9-11H2,1-2H3;1H
Clé InChI
ODNDMTWHRYECKX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... DRD3(1814)
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable