H7891
Hexammine cobalt(III) chloride
for use in transformations, X-ray crystallography and NMR
Synonyme(s) :
Cobalt hexammine trichloride, Hexaamminecobalt trichloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Forme
powder
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Co+3]
InChI
1S/3ClH.Co.6H3N/h3*1H;;6*1H3/q;;;+3;;;;;;/p-3
Clé InChI
JXBGZYGSWFSYFI-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Application
- DNA condensation studies
- induction of transitions of DNA from B to A or Z forms
- induction of nucleic acid crystal growth
- stabilization of tertiary tRNA interactions
- preparation of ligation buffer
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable