H6764
1-Heptacosanol
≥98%
Synonyme(s) :
n-Heptacosanol, NSC 53829
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C27H56O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28/h28H,2-27H2,1H3
Clé InChI
ULCZGKYHRYJXAU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable