Principaux documents
H6029
Sigma-Aldrich
7-Hydroxycoumarin β-D-glucuronide sodium salt
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Umbelliferyl β-D-glucuronide
1 MG
308,00 €
308,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
308,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H13NaO9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
308,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Impuretés
5% water (Karl Fischer)
Couleur
white
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2ccc3C=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C15H14O9.Na/c16-9-4-2-6-1-3-7(5-8(6)23-9)22-15-12(19)10(17)11(18)13(24-15)14(20)21;/h1-5,10-13,15,17-19H,(H,20,21);/q;+1/p-1/t10-,11-,12+,13-,15+;/m0./s1
Clé InChI
SKHLGBDGEPDEME-KSOKONAESA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Metabolite of 7-ethoxycoumarin and coumarin. Useful as a pharmacokinetic standard in in vitro metabolic studies.
Autres remarques
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A Steensma et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 24(9), 893-907 (1994-09-01)
1. The metabolism of 50 microM 7-ethoxycoumarin and 50 microM [3-14C]coumarin has been studied in precision-cut liver slices from the male Sprague-Dawley rat, female DBA/2 mouse, male Dunkin-Hartley guinea pig, male Cynomolgus monkey and man. 2. In liver slices from