H5902
(−)-Huperzine A
Synonyme(s) :
(−)-Selagine, Kimpukan A
About This Item
Produits recommandés
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CC3=C(C=CC(=O)N3)[C@@](N)(CC(C)=C1)C2=CC
InChI
1S/C15H18N2O/c1-3-11-10-6-9(2)8-15(11,16)12-4-5-14(18)17-13(12)7-10/h3-6,10H,7-8,16H2,1-2H3,(H,17,18)/b11-3+/t10-,15+/m0/s1
Clé InChI
ZRJBHWIHUMBLCN-YQEJDHNASA-N
Informations sur le gène
human ... ACHE(43) , BCHE(590)
rat ... Ache(83817)
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges