Principaux documents
H5263
Sigma-Aldrich
Heparin-Acrylic beads
saline suspension
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
13111000
Source biologique
heparin from Porcine intestinal mucosa
Forme
saline suspension
Ampleur du marquage
0.5-1.5 mg per mL (activity approx. 170 USP units per mg)
Matrice
acrylic beads
Activation de la matrice
oxirane
Espaceur de matrice
5 atoms
Température de stockage
2-8°C
Forme physique
Suspension in 0.15 M NaCl containing 0.02% thimerosal
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Quliang Gu et al.
Experimental cell research, 333(2), 261-272 (2015-04-01)
Glipizide, a second-generation sulfonylurea, has been widely used for the treatment of type 2 diabetes. However, it is controversial whether or not glipizide would affect angiogenesis or vasculogenesis. In the present study, we used early chick embryo model to investigate
Muhammad Abu-Elmagd et al.
BMC medical genomics, 8 Suppl 1, S8-S8 (2015-03-19)
Negative regulators of signal transduction cascades play critical roles in controlling different aspects of normal embryonic development. Sprouty2 (Spry2) negatively regulates receptor tyrosine kinases (RTK) and FGF signalling and is important in differentiation, cell migration and proliferation. In vertebrate embryos