Principaux documents
H3292
Sigma-Aldrich
Histo/Zyme, Ready to Use, Antigen Retriever
15 ML
240,00 €
50 ML
669,00 €
240,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
15 ML
240,00 €
50 ML
669,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12171500
Nomenclature NACRES :
NA.47
240,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Application(s)
hematology
histology
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Application
Histo/Zyme is a stabilized proteolytic enzyme in buffered solution, used to unmask immunoreactive sites altered by fixation and/or the embedding process. Treatment with a proteolytic enzyme in immunohistochemistry (IHC) is required to digest excess linkages and expose the antigen. The use of Histo/Zyme results in superior staining over traditionally used enzyme pretreatments, such as pepsin and trypsin. Moreover, Histo/Zyme requires only a brief incubation at room temperature. Performing antigen recovery with Histo/Zyme will allow you to dilute the primary antibody 5 to 10 fold further and achieve optimal staining.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable