H2663
Anti-Histone Deacetylase 2 (HDAC2) antibody, Mouse monoclonal
clone HDAC2-62, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HDAC2-62, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~55 kDa
Espèces réactives
human, chicken, bovine, canine, rat, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extracts from NIH3T3 cells
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HDAC2(3066)
mouse ... Hdac2(15182)
rat ... Hdac2(84577)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Application
- co-immunoprecipitation
- chromatin immunoprecipitation (ChIP)
- western blot
- immunohistochemistry
- enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable